224359
Amberlite™ IR120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh
Sinonimo/i:
Amberlite™ IR120 Na+ form
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Amberlite™ IR120 Na+ form, Na+-form
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
17 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
cross-linkage 8%
Stato
beads
Crosslinking
8 % cross-linked
Temp. autoaccensione
800 °F
Umidità
45%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
quaternary ammonium
Dimensione particelle
16-50 mesh
Capacità
2.0 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
anion exchange
Stringa SMILE
[Na+].c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8.Na/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q;;+1
ZWZSXPSZPITJQN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PH000183-1EA | |
224359-4X1KG | |
224359-1KG | 4061838512512 |
224359-250G | 4061838512529 |
224359-5G |