Documenti fondamentali
1.15131
Supelco
Amberlite IR-120 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic
Sinonimo/i:
synthetic calcium silicate hydrate
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger Amberlite IR-120, (strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Livello qualitativo
Forma fisica
resin
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrice
PS-DVB
Gruppo funzionale matrice
SCX
Dimensione particelle
300-1100 μm
Densità bulk
850 kg/m3
Tecnica di separazione
cation exchange
Temperatura di conservazione
no temp limit
Risultati analitici
Appearance: Yellow-brown moist spherules
Total capacity (wet): ≥ 1.8 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5