379549
Iron(II) phthalocyanine
Dye content ~90 %
Sinonimo/i:
Phthalocyanine iron(II) salt
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Composizione
Dye content, ~90%
λmax
657 nm
Stringa SMILE
[Fe]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Fe/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
MIINHRNQLVVCEW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?