30743
Acido solforico
puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 146 °C)
Descrizione
Nominally 95-98% H2SO4
Saggio
95.0-97.0%
Stato
liquid
Impurezze
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2 ppm KMnO4 red. matter (as O)
≤2 ppm ammonium (NH4)
Residuo alla calcinazione
≤5 ppm
pH
1.2 (5 g/L)
P. ebollizione
~290 °C (lit.)
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤0.02 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 ppm
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.05 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 ppm
Ge: ≤0.05 mg/kg
Hg: ≤5 ppb
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Bauxite for scientific experimentation: The material′s utility extends to experimental applications such as the production of flash setting admixtures, showcasing its versatility in modifying physical properties for various scientific needs (Chen et al., 2024).
Confezionamento
Altre note
The article number 30743-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 30743-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 30743-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 30743-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?