Documenti fondamentali
1.17048
Supelco
Sulfuric acid
95-97% for COD determination
Sinonimo/i:
Sulfuric acid
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116116
Numero indice EU:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Acido solforico,
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Stato
liquid
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
Concentrazione
≤5 mg/L (CSB)
tecniche
photometry: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
P. ebollizione
~290 °C (lit.)
Punto di fusione
-20 °C
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We offer this sulfuric acid for the measurement of COD in seawater and other applications to be purchased together with the tests. When measuring COD e.g. in seawater with Spectroquant® COD Cell Test Kits 1.17058, 1.17059 one needs to measure a blank as reference. More information can be found in the instruction leaflet.
The COD (chemical oxygen demand) expresses the amount of oxygen originating from potassium dichromate that reacts with the oxidizable substances contained in 1 l of water under the working conditions of the specified procedure.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acido solforico for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Supelco
1.00729
Acido solforico
Acido solforico for HPLC LiChropur&#8482;
Supelco
5.43827
Acido solforico
Acido solforico 25% for analysis EMSURE&#174;
Supelco
1.00716
Acido solforico 25%
Acido solforico puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
Sigma-Aldrich
30743
Acido solforico