77699
2-Phenoxyethanol
≥99%
Sinonimo/i:
Ethylene glycol monophenyl ether, Phenylglycol
Saggio
≥99%
Forma fisica
viscous liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.539
P. eboll.
244-246 °C
Punto di fusione
11-13 °C
Solubilità
soluble, clear
Densità
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?