Documenti fondamentali
G004524
HPLC Analysis of Carnitine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate, pH 6; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)-MS (m/z = 162)
injection: 5 μL
sample: 1 μg/mL in mobile phase
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    (±)-Carnitine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)