Documenti fondamentali
14024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Colonna HPLC chirale Astec® CHIROBIOTIC® TAG, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L63
Descrizione
HPLC column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
teicoplanin aglycone phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
3.0-6.8
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
La rimozione di tre frazioni di carboidrati fornisce a CHIROBIOTIC® TAG selettività complementare a CHIROBIOTIC® T. È potenziata la risoluzione nei confronti di molti degli aminoacidi, α, β, γ e ciclici, e soprattutto di metionina contenente zolfo, istidina e cisteina. Diverse molecole neutre come ossazolidinoni, idantoine e diazepine hanno mostrato una migliore risoluzione e, per di più, in singoli solventi come metanolo, etanolo e acetonitrile. La selettività è aumentata anche per alcune molecole acide.
  • Fase legata: Teicoplanina aglicone
  • Intervallo operativo di pH: 3,0-6,8
  • Diametro delle particelle: 5, 10 o 16 μm
  • Dimensione dei pori: 100 Å
Applicazioni
  • Enantioseparazione cromatografica liquida ad alte prestazioni di acidi 2-amminomono- e diidrossi-ciclopentancarbossilici e 2-amminodiidrossi-cicloesancarbossilici mediante fasi contenenti glicopeptidi macrociclici. Questo studio sottolinea l'efficacia della colonna HPLC chirale Astec® CHIROBIOTIC® TAG nell'enantioseparazione di aminoacidi ciclici complessi. La metodologia descritta fornisce una visione approfondita delle caratteristiche chirali delle molecole biochimiche, fondamentale per la sintesi di nuovi agenti farmaceutici e per lo studio delle vie biochimiche. Questa ricerca supporta i chimici analitici impegnati, all'interno del mondo accademico, nello sviluppo di metodi analitici chirali e nel progresso della sintesi chimica (Berkecz et al., 2009).
Prodotti consigliati
Scopra i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ilaria D'Acquarica et al.
Journal of chromatography. A, 1061(2), 167-173 (2005-01-12)
We describe a new tandem-columns chiral-achiral HPLC arrangement by using a chiral column (CHIROBIOTIC TAG) connected in series with an achiral column (Spherisorb S5 SCX), based on a strong cationic exchange mechanism; this approach is very useful for the analysis
Abdulrahman A Al-Majed
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 50(1), 96-99 (2009-05-19)
A direct chiral high-performance liquid chromatography (HPLC) method was developed and validated for the resolution and quantification of antiepileptic drug enantiomers, R-(-)- and S-(+)-vigabatrin (gamma-vinyl-gamma-aminobutyric acid) in pharmaceutical products. The separation was optimized on a macrocyclic glycopeptide antibiotic chiral stationary
Markus Fuereder et al.
Journal of chromatography. A, 1236, 123-131 (2012-04-03)
Teicoplanin aglycone-based chromatography columns (Chirobiotic TAG) enable amino acid enantioseparation with aqueous mobile phases, which perfectly accommodates the distinct hydrophilicity of most amino acids. Therefore, this stationary phase constitutes a promising option in particular for preparative-scale separations that require high
Adsorption behavior of a teicoplanin aglycone bonded stationary phase under harsh overload conditions
Bechtold, Matthias, et al.
Journal of Chromatography A, 1154 (1-2), 2477-2286 (2007)
Matthias Bechtold et al.
Journal of chromatography. A, 1113(1-2), 167-176 (2006-02-28)
The suitability of a teicoplanin-aglycone based chiral stationary phase for the simulated moving bed (SMB) enantioseparation of amino acids under enzyme-compatible conditions was shown following a procedure that is based solely on model-based simulations and HPLC experiments. A set of