Documenti fondamentali
G005515
HPLC Analysis of Thyroxine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: 1% ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
pressure: 826 psi (57 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: each enantiomer 0.1 mg/L in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
clinical
life science and biopharma
Risultati analitici
Baseline resolution of the chiral enantiomers of DL-Thyroxine is achieved by polar ionic mode on the Astec CHIROBIOTIC TAG with the use of an LC/MS-compatible mobile phase.
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    L-Thyroxine, ≥98% (HPLC)
    D-Thyroxine, 99%
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)