Documenti fondamentali
CRM78263
Supelco
Etere butilico del glicole etilenico
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
2-Butossietanolo, Butilglicole
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
Beilstein:
1732511
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Temp. autoaccensione
473 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
10.6 %
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
169-172.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)