537551
Etere butilico del glicole etilenico
≥99%
Sinonimo/i:
2-Butossietanolo, Butilglicole
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
473 °F
Limite di esplosione
10.6 %
Impurezze
≤0.10% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
169-172.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?