256366
Etere butilico del glicole etilenico
spectrophotometric grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
2-Butossietanolo, Butilglicole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
spectrophotometric grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
473 °F
Limite di esplosione
10.6 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.1% water
Residuo dopo evaporazione
<0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
169-172.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 230 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 275 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup