03823
Ethylene glycol monohexyl ether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-(Hexyloxy)ethanol, C6E1, Hexylglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
PM
146.23 g/mol
Indice di rifrazione
n20/D 1.430
Densità
0.888 g/mL at 20 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
CCCCCCOCCO
CCCCCCOCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9/h9H,2-8H2,1H3
UPGSWASWQBLSKZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?