449393
Di(ethylene glycol) hexyl ether
95%
Sinonimo/i:
2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol, C6E2, Hexyldiglycol
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4381 (lit.)
P. ebollizione
260 °C (lit.)
Punto di fusione
−40 °C (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCOCCOCCO
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
253.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
123 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?