Key Documents
97729-U
Supelco
Flash Silica Inorganic Sorbent
spherical, 200-400 mesh, pkg of 1 kg, dried
Sinonimo/i:
Silica gel
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
product name
Gel di silice, dried, pkg of 1 kg, spherical
Grado
high-purity grade
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 kg
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
480 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
Silica
Dimensione particelle
200-400 mesh
40-75 μm
Dimensione pori
0.7-0.9 cm3/g pore volume
70 Å pore size
P. eboll.
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Gel di silice technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
Gel di silice
Gel di silice with moisture indicator free of heavy metals
Supelco
13767
Gel di silice
Gel di silice Type II, 3.5 mm bead size, Suitable for desiccation
Supelco
S7500
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, 40, 35-70 mesh, for column chromatography
Supelco
60736
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 200-400 mesh particle size
Supelco
288594
Gel di silice