Documenti fondamentali
1.07733
Millipore
Silice
for column chromatography
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Numero indice EU:
231-545-4
Materiali
silica gel (irregularly-shaped)
Livello qualitativo
Gruppo funzionale matrice
Irregular-Shaped Silica Gel
Dimensione particelle
200-500 μm
Dimensione pori
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Densità bulk
200‑1430 kg/m3
applicazioni
plasma purification
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Applicazioni
Silica gel 60 (0.2-0.5 mm) for column chromatography. CAS No. 7631-86-9, EC Number 231-545-4.
Caratteristiche e vantaggi
Silica gel 60 (0.2-0.5 mm)provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Confezionamento
Plastic bottle
Risultati analitici
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 7.0 %
Particle size: 90 % between 0.200 - 0.500 mm
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Gel di silice technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade (7734), pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
391484
Gel di silice
Silice mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~2 nm
Sigma-Aldrich
805890
Silice