Documenti fondamentali
1.15111
Millipore
Silice
for column chromatography
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Numero indice EU:
231-545-4
Materiali
silica gel (irregularly-shaped)
Livello qualitativo
Descrizione
for column chromatography
Gruppo funzionale matrice
Irregular-Shaped Silica Gel
Dimensione particelle
15-40 μm
Dimensione pori
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Densità bulk
200‑1430 kg/m3
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Caratteristiche e vantaggi
Silica gel 60 (0.063-0.100 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
Confezionamento
Plastic bottle
Risultati analitici
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 9.0 %
particle size (Malvern) (d10): 11.0 - 17.0 µm
particle size (Malvern) (d50): 20.0 - 26.0 µm
particle size (Malvern) (d90): 34.0 - 40.0 µm
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Gel di silice high-purity grade, 90Å, 15-25 μm, for column chromatography
Supelco
60744
Gel di silice
Gel di silice for thin-layer chromatography
Supelco
1.07736
Gel di silice
Silice for column chromatography
Millipore
1.07733
Silice
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 5-25 μm particle size, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
288519
Gel di silice
Gel di silice for preparative thin layer chromatography
Supelco
1.07747
Gel di silice