Documenti fondamentali
1.11567
Millipore
Geduran® Si 60
for column chromatography (0.040-0.063 mm)
Sinonimo/i:
Silice, Biossido di silicio
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
Numero indice EU:
231-545-4
Livello qualitativo
Potenza
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Densità bulk
200‑800 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Geduran Si 60 per cromatografia su colonna (0,040-0,063 mm). CAS 7631-86-9, EC Numero 231-545-4, formula chimica SiO₂.
Risultati analitici
pH (sospensione al 10 %): 6,5 - 7,5
Perdita all'essiccamento (150 °C): ≤ 12,0 %
Granulometria (d10): 25 - 45 µm
Granulometria (d50): 50 - 70 µm
Granulometria (d90): 90 - 115 µm
L′area superficiale specifica e il volume dei pori si riferiscono alla materia prima
Note legali
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany