Key Documents
60737
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 230-400 mesh
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352309
ID PubChem:
NACRES:
SB.52
product name
Gel di silice, high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Grado
high-purity grade
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
530 m2/g
Impurezze
3-7% water
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
230-400 mesh
40-63 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å
P. eboll.
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il gel di silice è una rete tridimensionale rigida di silice colloidale. Si usa esclusivamente come materiale di supporto per i centri di titanio attivo (III) nei catalizzatori Ziegler-Natta. Il gel di silice consente una frammentazione controllata che determina la formazione di particelle polimeriche uniformi con una distribuzione ristretta delle dimensioni delle particelle e una elevata densità bulk. Il gel di silice è così classificato:
a. Acquagel: pori ripieni d′acqua
b. Xerogel: la fase acquosa viene rimossa dai pori per mezzo del processo di evaporazione
c. Aerogel: il solvente viene rimosso per estrazione supercritica
Applicazioni
  • Modulazione delle proprietà e la struttura delle lignine prodotte per delignificazione alcalina della bagassa di canna da zucchero pretrattata con due diversi acidi minerali su scala pilota. Lo studio dà prova dell'uso di acido solforico ad alta purezza nel pretrattamento della bagassa di canna da zucchero, cruciale per migliorare la qualità della lignina estratta per ulteriori applicazioni biochimiche, di fondamentale importanza nella ricerca nella scienza dei materiali e nella sostenibilità ambientale (Nunes da Silva et al., 2024).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Gel di silice for column chromatography, 60
Supelco
89943
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, 60Å, 35-60 mesh particle size
Supelco
60742
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
288624
Gel di silice
Gel di silice high-purity grade, 40, 35-70 mesh, for column chromatography
Supelco
60736
Gel di silice
Silice for liquid chromatography
Millipore
1.13905
Silice
Gel di silice dried, pkg of 1 kg, spherical
Supelco
97729-U
Gel di silice
Rhys B Murphy et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 19(10), 1410-1422 (2020-09-24)
The remarkable properties of deuterium have led to many exciting and favourable results in enhancing material properties, for applications in the physical, medical, and biological sciences. Deuterated isotopologues of avobenzone, a sunscreen active ingredient, were synthesised to examine for any
Junfeng Wang et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(6), 3381-3389 (2020-02-23)
We have synthesized and characterized [18F]-N-(4-chloro-3-((fluoromethyl-d2)thio)phenyl)-picolinamide ([18F]15) as a potential ligand for the positron emission tomography (PET) imaging of mGluR4 in the brain. Radioligand [18F]15 displays central nervous system drug-like properties, including mGluR4 affinity, potent mGluR4 PAM activity, and selectivity
Christopher A Dyke et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(12), 4497-4509 (2005-03-24)
In this report, procedures are discussed for the enrichment of single-walled carbon nanotube (SWNT) types by simple filtration of the functionalized SWNTs through silica gel. This separation uses nanotube sidewall functionalization employing two different strategies. In the first approach, a
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)