Key Documents
1.01969
Supelco
Gel di silice con indicatore (gel arancione)
granulate ~ 1 - 3 mm
Sinonimo/i:
Gel di silice arancione
About This Item
Codice UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.21
agenzia
suitable for EPA OTM-45
Livello qualitativo
Forma fisica
granular
Area superficiale
700 m2/g
Perdita
≤2.0% loss on drying, 140°C
Dimensione particelle
1-3 mm
Dimensione pori
2.0-2.5 nm
Capacità
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
Punto di fusione
>1000 °C
applicazioni
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Gel di silice con indicatore, o gel arancione, utilizzato frequentemente nei laboratori come essiccante, può essere utilizzato per l′essiccazione di qualsiasi tipo di gas o di solido. È usato nelle colonne di essiccazione, negli essiccatori e nei tubi di assorbimento Grazie alla sua ampia area superficiale, il gel di silice arancione assicura una capacità di assorbimento eccellente così da consentire condizioni di stoccaggio adeguate più a lungo. Per assorbimento dell′umidità, inoltre, il gel cambia colore da arancione a incolore. (livello di saturazione del 6 % in peso ca.).
Risultati analitici
Capacità di assorbimento di acqua (24 ore, umidità relativa 80%): ≥ 25,0%
Perdita all′essiccamento (140 °C): ≤ 2,0%
Densità del prodotto sfuso: circa 70
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
BRAND® dessicator plate for nominal size 200 mm, O.D. 190 mm, polypropylene
BR66025
BRAND® dessicator plate