13767
Gel di silice
with moisture indicator free of heavy metals
Sinonimo/i:
Silica gel
About This Item
Prodotti consigliati
Qualità
with moisture indicator free of heavy metals
Livello qualitativo
Impurezze
≤0.025% soluble in chloroform
Perdita
≤2% loss on drying, 150 °C, 3 h
Dimensione particelle
2-5 mm
Capacità
≥25 % absorption capacity (water)
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Multiwell plates in a gel drying box during the solid-phase reverse transfection on cell microarrays.
- Robust protocol for the reverse transfection of cells on small interfering (siRNA) arrays.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)