Documenti fondamentali
1.01907
Supelco
Gel di silice
granules, desiccant ~ 2 - 5 mm
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41123003
Numero indice EU:
231-545-4
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Forma fisica
granular
Potenza
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Perdita
≤2.0% loss on drying, 180°C
Dimensione particelle
2-5 mm
Dimensione pori
2.0-2.5 nm
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. eboll.
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Densità bulk
750‑800 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Isolation, characterization, identification and quantification of 6-F oxyphenisatin dipropionate, a novel illegal additive, from a fruit-flavored jelly: Demonstrating the use of silica gel in chromatographic techniques for detecting illegal additives in food products, this study is vital for food safety and environmental testing laboratories (Xia et al., 2024).
Risultati analitici
Bulk density: about 70
Loss on drying (180 °C): ≤ 2.0 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 25.0 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Gel di silice technical grade 40, 6-14 mesh
Supelco
214426
Gel di silice