Key Documents
1.03806
Supelco
Desiccant sachet 250 g
silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 15 x 20 cm
Sinonimo/i:
Dessicant bag, Moisture absorber bag
About This Item
Codice UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.51
Livello qualitativo
Forma fisica
granular
Perdita
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
Capacità
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
Punto di fusione
>1000 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Risultati analitici
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Gel di silice granules, desiccant ~ 0.2 - 1 mm
Supelco
1.01905
Gel di silice
Gel di silice Type II, 3.5 mm bead size, Suitable for desiccation
Supelco
S7500
Gel di silice
Gel di silice granules, desiccant ~ 2 - 5 mm
Supelco
1.01907
Gel di silice
Gel di silice beads, desiccant ~ 2 - 5 mm
Supelco
1.07735
Gel di silice