Key Documents
97609
Supelco
MOSH/MOAH Retention Time Mix
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
room temp
Altre note
The certified values are from the following products: n-Undecane, n-Tridecane, n-Hexadecane, n-Eicosane.
The other values are informative values not within the accreditation of ISO17034 and ISO/IEC17025.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    n-Undecane
    n-Tridecane
    n-Hexadecane
    n-Eicosane
    n-Decane
    n-Tetracosane
    n-Pentacosane
    n-Pentatriacontane
    n-Tetracontane
    n-Pentacontane
    Vedi tutto (10)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)