CRM48777
EPA VOC Mix 2
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
EPA VOC Mix 2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Altre note
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)