Documenti fondamentali
500623
Supelco
ASTM® D5442 Qualitative Retention Time Mix
6.25 % (w/w) each component, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
agenzia
ASTM® D5442
CdA
current certificate can be downloaded
Qualità
Used to establish retention time from C12 - C60
Confezionamento
pkg of 500 mg
Concentrazione
6.25 % (w/w) each component
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
ANALYSIS OF PETROLEUM Waxes BY GC - Qualitative and quantitative mixes of n-paraffins are used for determining column resolution, retention times, and response factors.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analita
Descrizione
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    Vedi tutto (15)
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Hydrocarbon Mix certified reference material, 1000 μg/mL each component in cyclohexane
Supelco
49137-U
Hydrocarbon Mix