34238
Bismerthiazol
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N,N′-Methylene-bis(2-amino-5-sulfhydryl-1,3,4-thiadiazole)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
194-198 °C
Compatibilità
complies for identity (by LC-MS)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
S=C1NN=C(NCNC2=NNC(=S)S2)S1
InChI
1S/C5H6N6S4/c12-4-10-8-2(14-4)6-1-7-3-9-11-5(13)15-3/h1H2,(H,6,8)(H,7,9)(H,10,12)(H,11,13)
RSNWORHVUOZYLT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)