Documenti fondamentali
819838
Endfitting w/ Fixed 5 μm Frit for 7.8 mm BioAssist® PEEK Columns
PEEK, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19838
tecniche
HPLC: suitable
Compatibilità
Tosoh 7.8 mm BioAssist PEEK Columns
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)