Documenti fondamentali
818255
Endfitting with fixed 1 μm frit for TSKgel® Super Series RP and SuperH2 Columns
stainless steel frit, pore size 1 μm, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Dimensione pori:
1 μm
Materiali
stainless steel frit
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18255
tecniche
HPLC: suitable
Dimensione pori
1 μm
Compatibilità
Tosoh TSKgel® Super Series columns
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)