Documenti fondamentali
816105
Endfitting w/ Fixed 10 μm Pyrex® Frit for 20 mm ID Glass TSKgel® Columns
Pyrex frit, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
Pyrex frit
fitting (fluorocarbon)
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 16105
tecniche
LPLC: suitable
Dimensione pori
10 μm
Compatibilità
Tosoh 20 mm ID TSKgel Glass Columns
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)