Documenti fondamentali
CLS3997
Micropiastre a 96 pozzetti trattate con TC Corning®
size 96 wells, clear, polystyrene, flat bottom, case of 50 (10 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinonimo/i:
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.75
Materiali:
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
Misura:
96 wells
Diam.pozzetto:
6.4 mm
Volume pozzetto:
360 μL
Volume di lavoro pozzetto:
75-200 μL
Sterilità:
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Tipo di binding:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caratteristiche:
lid
skirt
Materiali
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
Descrizione
Flat Bottom, Polystyrene, 10 per Bag, with Low Lid, Sterile
growth area .32 cm2
Sterilità
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 50 (10 Bulk Packs of 5)
Produttore/marchio commerciale
Corning 3997
Misura
96 wells
Diam.pozzetto
6.4 mm
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Colore
clear
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli anelli sul coperchio impediscono la contaminazione crociata. Tutte le piastre hanno un′impronta uniforme e una modanatura che facilita l′impilamento. I pozzetti sono identificati con un codice alfanumerico. Polistirolo, se non altrimenti specificato.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Sun-A Choi et al.
Bioresource technology, 292, 121950-121950 (2019-08-10)
In this work, a new stress-based method for rapid induction of triacylglycerol (TAG) and total and polyunsaturated fatty acid accumulations in Chlorella sp. by mild electric stimulation is presented. When a cathodic current of 31 mA (voltage: 4 V) was applied to