Documenti fondamentali
CLS3610
Micropiastra in polistirene bianca a 96 pozzetti Corning®
flat bottom clear, white polystyrene (TC-Treated), individually wrapped, sterile, lid
Sinonimo/i:
Micropiastre a 96 pozzetti, Piastre a 96 pozzetti, Piastre per microtitolazione a 96 pozzetti
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
flat bottom clear
round clear wells
white polystyrene (TC-Treated)
Sterilità
sterile
Caratteristiche
individually wrapped
lid
skirt
Confezionamento
case of 48
Produttore/marchio commerciale
Corning 3610
Misura
96 wells
Area superficiale
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
Volume pozzetto
360 μL
Volume d’esercizio
75-200 μL
Colore
white
Compatibilità
suitable for tissue
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
  • Le piastre con intelaiatura di colore bianco migliorano i segnali luminescenti e presentano una bassa luminescenza e fluorescenza dello sfondo.
  • I fondi sono più sottili del 60% rispetto alle convenzionali piastre in polistirene; la fluorescenza dello sfondo è dunque inferiore e consente letture fino a 340 nm.
  • Pareti opache per impedire l′interferenza tra un pozzetto e l′altro
  • Il fondo piatto del pozzetto, otticamente trasparente, permette la visualizzazione diretta al microscopio
  • Può essere usato per strumenti di lettura sia dall′alto che dal basso
  • Fondi piatti con volume totale di 360 μL
  • Volumi di lavoro raccomandati tra 75 e 200 μL
  • Trattato per consentire un′adesione cellulare ottimale
  • Coperchi non rovesciabili con anelli di condensazione per ridurre la contaminazione
  • Sterilizzate con raggi gamma e certificate apirogene
  • Codici alfanumerici individuali per l′identificazione dei pozzetti
  • Confezionate singolarmente
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)