808000
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
phase expoxy-activated, bottle of 10 g, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
powder
Confezionamento
bottle of 10 g
Produttore/marchio commerciale
Tosoh TOYOPEARL® AF, 08000
Grado di funzionalizzazione
800 μeq/g ligand density
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
expoxy-activated phase
Dimensione particelle
65 μm
Capacità
>60 g/L adsorption capacity (soybean trypsin inhibitor)
Tecnica di separazione
affinity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)