Documenti fondamentali
55081
Frits for Upchurch Biocompatible Precolumn Filter
pore size 2.0 μm, pkg of 10 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
PEEK
Confezionamento
pkg of 10 ea
Dimensione pori
2.0 μm
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.