602469
Dinitrogen trioxide (gas) (unlabelled N2O3)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.01
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12142200
Prodotti consigliati
Stato
gas
InChI
1S/N2O3/c3-1-2(4)5
LZDSILRDTDCIQT-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?