819008
TSKgel® Octadecyl-4PW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TSKgel® Octadecyl-4PW Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 7 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh Octadecyl-4PW, 19008
Grado di funzionalizzazione
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametri
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
5-50 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
7 μm
Dimensione pori
500 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Stato fisico
Note legali
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)