Documenti fondamentali
818150
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
TSKgel® ODS-80Ts HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh ODS-80Ts, 18150
Grado di funzionalizzazione
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parametri
0.22 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
80 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
TSKgel ODS-80Ts is a general purpose column for low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-80Ts has 80Ã… nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Ã….
Stato fisico
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
8181504061833029299