817380
TSKgel® ODS-80Ts (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® ODS-80Ts HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh ODS-80Ts, 17380
Grado di funzionalizzazione
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parametri
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
12 mL/min flow rate
60 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 21.5 mm
Area superficiale
425 m2/g
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
80 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)