527750
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
95%
Sinonimo/i:
4-Cyanobenzyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
39-43 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
nitrile
Stringa SMILE
OCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,10H,6H2
XAASLEJRGFPHEV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?