819325
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® ODS-80Ts Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh ODS-80Ts, 19325
Grado di funzionalizzazione
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parametri
10-100% organic solvent
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 2 mm
Area superficiale
425 m2/g
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
80 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Stato fisico
Note legali
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)