813068
TSKgel® CM-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, carboxymethyl phase
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® CM-5PW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Na+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 13068
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤30 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
150 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
carboxymethyl phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
cation exchange
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
813068 | 4061833671726 |