Documenti
40725
Sigma-Aldrich
1,3-dimetil-2-imidazolidinone
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.04%), ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
N,N′-dimetiletileneurea, DMEU, DMI
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.15
Beilstein:
108808
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
absolute
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Qualità
over molecular sieve (H2O ≤0.04%)
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. eboll.
224-226 °C (lit.)
Solubilità
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
Densità
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il 1,3-dimetil-2-imidazolidinone (DMI) è un derivato imidazolidinico. È stato riferito che agisce come promotore riducendo al minimo la formazione dei sottoprodotti della dialchilazione e accelerando la velocità di monoalchilazione del γbutirrolattone. È stata studiata la conversione di CO2 per formare alcoli inferiori per idrogenazione catalitica omogenea usando DMI come solvente.
Applicazioni
Il 1,3-dimetil-2-imidazolidinone può essere usato:
  • Come solvente sostitutivo per l′HMPA nella sintesi del 1,2-bis(trimetilsilil)benzene.
  • Come solvente durante la prenilazione α-regioselettiva delle immine.
  • Come componente della fase mobile durante l′analisi cromatografica a esclusione dimensionale della cellulosa.
Altre note
Solvente dipolare aprotico che spesso può essere utilizzato come sostituto per l′HMPA che è cancerogena.
Solvente usato in diverse trasformazioni organiche sintetiche. Studiato nella formazione di complessi di idrosilano-diil-metallo di transizione funzionalmente stabilizzati prodotti fotochimicamente a partire da arilsilani.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
C.J. Gilmore et al.
Tetrahedron Letters, 24, 3269-3269 (1983)
U. Schollkopf et al.
Synthesis, 675-675 (1983)
D. Seebach et al.
Chemische Berichte, 115, 1705-1705 (1982)
T. Mukaiyama et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1507-1507 (1980)
Highly selective hydrogenation of CO2 into C2+ alcohols by homogeneous catalysis.
Qian Q, et al.
Chemical Science, 6(10), 5685-5689 (2015)