77655
4-Chlororesorcinol
analytical standard
Sinonimo/i:
1,3-Dihydroxy-4-chlorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
147 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)