31102
2,6-Dichlorophenol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
218-220 °C (lit.)
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Oc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To study the kinetics, performance, and mechanism of the oxidative degradation of 2,6-dichlorophenol (2,6-DCP) by ferrate (VI) (Fe(VI))
- Removal of 2,6-dichlorophenol in water by copper oxide (CuO) activated peroxymonosulfate as catalyst
- Removal of 2,6-dichlorophenol by adsorption with activated polypropylene nanofiber
- Degradation of 2,6-dichlorophenol by Fe-doped titanium oxide(TiO2) sonophotocatalytic process
- Determination of 2,6-dichlorophenol by surface-enhanced Raman scattering (SERS) with molecular imprinting
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)