D55792
3,5-Dichloroaniline
≥97%
Saggio
≥97%
Stato
crystals
P. ebollizione
259-260 °C/741 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
271.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
133 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?