Documenti fondamentali
D130001
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyaniline
98%
Sinonimo/i:
5-Aminoresorcinol dimethyl ether
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.18
Beilstein:
638013
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
178 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
54-57 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(N)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
WNRGWPVJGDABME-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Jeffrey A Schneider et al.
Nature communications, 9(1), 4396-4396 (2018-10-26)
New chemical inhibitors of protein-protein interactions are needed to propel advances in molecular pharmacology. Peptoids are peptidomimetic oligomers with the capability to inhibit protein-protein interactions by mimicking protein secondary structure motifs. Here we report the in silico design of a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D130001-25G4061832765716
D130001-1G
D130001-5G4061833559307