Documenti fondamentali
D129801
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxyaniline
97%
Sinonimo/i:
1-Amino-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxybenzenamine, 2,4-Dimethoxyphenylamine
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.18
Beilstein:
638704
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
33-36 °C (lit.)
Densità
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(N)c(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-7(9)8(5-6)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D129801-100G4061833559291
D129801-5G