57335-U
SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm
Sinonimo/i:
Carboxen/PDMS SPME fiber assembly
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Gruppo in fibra SPME carbossene/polidimetilsilossano (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, StableFlex, for use with autosampler
Materiali
StableFlex fiber
plain light blue hub
Livello qualitativo
Misura ago
24 ga
Confezionamento
pkg of 3 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
CAR/PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)