Documenti fondamentali
57087
Supelco
Supelclean LC-Alumina-N SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed wt., 2 g
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Matrice
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
Gruppo funzionale matrice
Alumina phase
Dimensione particelle
60-325 mesh
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Supelclean LC-Alumina-N SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Aluminum oxide activated, neutral, Brockmann Activity I
Supelco
06300
Aluminum oxide
Aluminum oxide activated, neutral, Brockmann I
Sigma-Aldrich
199974
Aluminum oxide