Documenti fondamentali
57083-U
Supelco
Supelclean LC-Alumina-A SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 2 g
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Matrice
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
Gruppo funzionale matrice
Alumina phase
Dimensione particelle
60-325 mesh
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)